2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR400893-1G OR400893-250MG OR400893-5G
APOSOR400893-1GEA 2500 SEK
APOSOR400893-1G APOSOR400893-250MG APOSOR400893-5G
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Formel: C₉H₈Br₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04118000
CAS nummer: 76650-08-3