2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 415 SEK
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,175 g/mol
Smältpunkt: 44…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07783657
CAS nummer: 67639-61-6