2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 3150 SEK
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Formel: C₉H₁₁BrO
Kokpunkt: 131…140 °C (21 mm Hg)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18398319
CAS nummer: 122950-66-7