3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40081-1G OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA 4950 SEK
APOSOR40081-1G APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Formel: C₅H₃ClN₄
MW: 154,557 g/mol
Smältpunkt: 194…196 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD10697779
CAS nummer: 54632-11-0