3-Methoxy-2-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400682-1G OR400682-5G OR400682-25G
APOSOR400682-1GEA 260 SEK
APOSOR400682-1G APOSOR400682-5G APOSOR400682-25G
3-Methoxy-2-nitroaniline
3-Methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₈N₂O₃
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18324417
CAS nummer: 16554-47-5