4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR400663-1G OR400663-5G
APOSOR400663-1GEA 310 SEK
APOSOR400663-1G APOSOR400663-5G
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213.071 g/mol
Smältpunkt: 31 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045017
CAS nummer: 37074-40-1