3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR400653-1G
OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA
1700
SEK
APOSOR400653-1G
APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Formel:
C₉H₉BrO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD18905445 CAS nummer: 1379325-64-0 |