4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 5200 SEK
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₄
MW: 183.161 g/mol
Smältpunkt: 79…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05148477
CAS nummer: 22996-23-2