4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400419-1G OR400419-250MG
APOSOR400419-1GEA 2225 SEK
APOSOR400419-1G APOSOR400419-250MG
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11520909
CAS nummer: 89469-52-3