2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 295 SEK
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247,046 g/mol
Smältpunkt: 119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18088521
CAS nummer: 10172-35-7