2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
OR400332-1G OR400332-250MG OR400332-5G
APOSOR400332-1GEA 910 SEK
APOSOR400332-1G APOSOR400332-250MG APOSOR400332-5G
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
2-Amino-4-bromo-6-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16742724
CAS nummer: 855836-14-5