3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR400320-1G
OR400320-250MG
OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA
4800
SEK
APOSOR400320-1G
APOSOR400320-250MG
APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Formel:
C₉H₉ClO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD22544395 CAS nummer: 214760-34-6 |