3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-chlorophenyl)ethanone
OR400317-1G OR400317-5G OR400317-25G
APOSOR400317-1GEA 995 SEK
APOSOR400317-1G APOSOR400317-5G APOSOR400317-25G
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Smältpunkt: 29…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13189467
CAS nummer: 154257-85-9