4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40031-250MG OR40031-1G OR40031-100MG
APOSOR40031-250MGEA 910 SEK
APOSOR40031-250MG APOSOR40031-1G APOSOR40031-100MG
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClO₂S
Smältpunkt: 138…140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00082876
CAS nummer: 59614-95-8