7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR400238-1G
OR400238-250MG
APOSOR400238-1GEA
7175
SEK
APOSOR400238-1G
APOSOR400238-250MG
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₃BrClNO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD28040522 CAS nummer: 1820707-32-1 |