5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-3-chloro-1,2-diaminobenzene, 5-Bromo-3-chlorophenylene-1,2-diamine
OR40023-1G OR40023-5G OR40023-25G
APOSOR40023-1GEA 360 SEK
APOSOR40023-1G APOSOR40023-5G APOSOR40023-25G
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 97+%
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrClN₂
MW: 221,482 g/mol
Smältpunkt: 58…59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12028675
CAS nummer: 16429-44-0