3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA 1150 SEK
APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₄
MW: 183.161 g/mol
Smältpunkt: 95…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007098
CAS nummer: 80866-88-2