2-Amino-5-iodophenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400213-1G OR400213-250MG OR400213-5G
APOSOR400213-1GEA 1900 SEK
APOSOR400213-1G APOSOR400213-250MG APOSOR400213-5G
2-Amino-5-iodophenol 95%
2-Amino-5-iodophenol
Formel: C₆H₆INO
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14705905
CAS nummer: 99968-80-6