2-Amino-4-iodophenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400203-1G OR400203-250MG OR400203-5G
APOSOR400203-1GEA 1925 SEK
APOSOR400203-1G APOSOR400203-250MG APOSOR400203-5G
2-Amino-4-iodophenol 95%
2-Amino-4-iodophenol
Formel: C₆H₆INO
Smältpunkt: 139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14705890
CAS nummer: 99969-17-2