2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400186-1G OR400186-250MG OR400186-5G
APOSOR400186-1GEA 3825 SEK
APOSOR400186-1G APOSOR400186-250MG APOSOR400186-5G
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClIO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12024988
CAS nummer: 256925-54-9