4-Methoxy-3-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400153-1G OR400153-5G
APOSOR400153-1GEA 925 SEK
APOSOR400153-1G APOSOR400153-5G
4-Methoxy-3-nitrophenol
4-Methoxy-3-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00031284
CAS nummer: 15174-02-4