2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 430 SEK
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Smältpunkt: 153…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11848447
CAS nummer: 88377-29-1