4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR400071-1G OR400071-25G OR400071-5G
APOSOR400071-1GEA 175 SEK
APOSOR400071-1G APOSOR400071-25G APOSOR400071-5G
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Smältpunkt: 243…245 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12406813
CAS nummer: 42860-06-0