5-Iodo-2-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-4-iodonitrobenzene
OR400054-1G OR400054-5G OR400054-25G
APOSOR400054-1GEA 1550 SEK
APOSOR400054-1G APOSOR400054-5G APOSOR400054-25G
5-Iodo-2-nitrophenol
5-Iodo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
MW: 265,005 g/mol
Smältpunkt: 92…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12923199
CAS nummer: 27783-55-7