5-Methoxyisatoic anhydride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400011-1G OR400011-5G OR400011-250MG
APOSOR400011-1GEA 1350 SEK
APOSOR400011-1G APOSOR400011-5G APOSOR400011-250MG
5-Methoxyisatoic anhydride
5-Methoxyisatoic anhydride
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Smältpunkt: 244…246 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179411
CAS nummer: 37795-77-0