3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR399018-100G OR399018-25G OR399018-5G
APOSOR399018-100GEA 4375 SEK
APOSOR399018-100G APOSOR399018-25G APOSOR399018-5G
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.914 g/mol
Smältpunkt: 242…243 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06808825
CAS nummer: 249647-25-4