2-Bromo-3-chlorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR399001-1G OR399001-5G
APOSOR399001-1GEA 275 SEK
APOSOR399001-1G APOSOR399001-5G
2-Bromo-3-chlorophenol
2-Bromo-3-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
Kokpunkt: 225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037216
CAS nummer: 855836-62-3