3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 1200 SEK
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
Kokpunkt: 128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08060470
CAS nummer: 1578-96-7