4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3656-1G OR3656-100MG
APOSOR3656-1GEA 3075 SEK
APOSOR3656-1G APOSOR3656-100MG
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
4-Amino-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Smältpunkt: 119…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00473716
CAS nummer: 6279-51-2