2-Bromo-5-ethoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3575-1G OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA 310 SEK
APOSOR3575-1G APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202,049 g/mol
Smältpunkt: 47…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09260481
CAS nummer: 42834-01-5