1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR350057-1G
OR350057-250MG
APOSOR350057-1GEA
1950
SEK
APOSOR350057-1G
APOSOR350057-250MG
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NS MW: 159,208 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05664404 CAS nummer: 2060-63-1 |