4-Bromopyridine 1-oxide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346541-1G OR346541-5G OR346541-250MG
APOSOR346541-1GEA 2425 SEK
APOSOR346541-1G APOSOR346541-5G APOSOR346541-250MG
4-Bromopyridine 1-oxide 95+%
4-Bromopyridine 1-oxide
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 173,995 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234039
CAS nummer: 14248-50-1