4-Phenyloxazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346522-1G OR346522-5G
APOSOR346522-1GEA 2150 SEK
APOSOR346522-1G APOSOR346522-5G
4-Phenyloxazole 95+%
4-Phenyloxazole
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11845045
CAS nummer: 20662-89-9