2-Propylidenemalononitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346446-1G OR346446-5G
APOSOR346446-1GEA 2875 SEK
APOSOR346446-1G APOSOR346446-5G
2-Propylidenemalononitrile 95+%
2-Propylidenemalononitrile
Formel: C₆H₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06213931
CAS nummer: 52833-34-8