2-Vinylpyridine-3-carboxaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346434-500MG OR346434-5G
APOSOR346434-500MGEA 0 SEK
APOSOR346434-500MG APOSOR346434-5G
2-Vinylpyridine-3-carboxaldehyde 95+%
2-Vinylpyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₈H₇NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06654833
CAS nummer: 893620-48-9