2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346426-1G
OR346426-5G
APOSOR346426-1GEA
2875
SEK
APOSOR346426-1G
APOSOR346426-5G
2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
2-(2-Bromophenyl)-thiazole
Formel:
C₉H₆BrNS Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD19381944 CAS nummer: 30216-46-7 |