3-(Chloromethyl)-5-thiophen-2-ylisoxazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346418-1G OR346418-500MG OR346418-5G
APOSOR346418-1GEA 3125 SEK
APOSOR346418-1G APOSOR346418-500MG APOSOR346418-5G
3-(Chloromethyl)-5-thiophen-2-ylisoxazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-thiophen-2-ylisoxazole
Formel: C₈H₆ClNOS
MW: 199,657 g/mol
Smältpunkt: 32…34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07339176
CAS nummer: 863669-57-2
UN: 3261
ADR: 8,III