2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346410-1G OR346410-500MG
APOSOR346410-1GEA 3750 SEK
APOSOR346410-1G APOSOR346410-500MG
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Formel: C₇H₂Cl₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12131124
CAS nummer: 176433-56-0