1,2,5-Trimethyl-pyrrolidine-2,5-dicarbonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346402-1G
OR346402-5G
APOSOR346402-1GEA
1825
SEK
APOSOR346402-1G
APOSOR346402-5G
1,2,5-Trimethyl-pyrrolidine-2,5-dicarbonitrile 95+%
1,2,5-Trimethyl-pyrrolidine-2,5-dicarbonitrile
Formel:
C₉H₁₃N₃ MW: 163,22 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11845737 CAS nummer: 57013-16-8 |