3,5-Dibromo-dihydro-pyran-2,6-dione 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346394-1G OR346394-500MG
APOSOR346394-1GEA 3750 SEK
APOSOR346394-1G APOSOR346394-500MG
3,5-Dibromo-dihydro-pyran-2,6-dione 95+%
3,5-Dibromo-dihydro-pyran-2,6-dione
Formel: C₅H₄Br₂O₃
MW: 271,891 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11053009
CAS nummer: 121049-89-6