5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346390-1G OR346390-5G
APOSOR346390-1GEA 2375 SEK
APOSOR346390-1G APOSOR346390-5G
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole
Formel: C₈H₆N₂S
MW: 162,212 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014090
CAS nummer: 18212-29-8