3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR346321-1G OR346321-250MG
APOSOR346321-1GEA 3725 SEK
APOSOR346321-1G APOSOR346321-250MG
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₅NO₂
MW: 111,099 g/mol
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09751673
CAS nummer: 70753-36-5