1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
OR346257-1G
OR346257-5G
APOSOR346257-1GEA
0
SEK
APOSOR346257-1G
APOSOR346257-5G
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Formel:
C₉H₉ClOS Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD19981474 CAS nummer: 35515-31-2 |