5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR346229-1G OR346229-5G
APOSOR346229-1GEA 1500 SEK
APOSOR346229-1G APOSOR346229-5G
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,086 g/mol
Smältpunkt: 350 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12195917
CAS nummer: 89603-60-1