5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR346227-1G OR346227-5G
APOSOR346227-1GEA 0 SEK
APOSOR346227-1G APOSOR346227-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MW: 237.639 g/mol
Smältpunkt: 176…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11584333
CAS nummer: 92545-96-5