4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
Leverantör: Apollo Scientific
OR346123-1G OR346123-5G
APOSOR346123-1GEA 2525 SEK
APOSOR346123-1G APOSOR346123-5G
4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
4-(4,5-Dihydro-thiazol-2-yl)-phenol
Formel: C₉H₉NOS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085170
CAS nummer: 90563-68-1