2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345441-1G OR345441-5G
APOSOR345441-1GEA 255 SEK
APOSOR345441-1G APOSOR345441-5G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08277283
CAS nummer: 884495-42-5