4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345405-1G OR345405-250MG
APOSOR345405-1GEA 4800 SEK
APOSOR345405-1G APOSOR345405-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Smältpunkt: 230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09908185
CAS nummer: 74230-08-3