5-Chloro-2-methylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345400-5G OR345400-25G
APOSOR345400-5GEA 390 SEK
APOSOR345400-5G APOSOR345400-25G
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114188
CAS nummer: 72093-07-3