2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 960 SEK
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Br₂NO
Smältpunkt: 137…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11036227
CAS nummer: 117873-72-0